Läs mer
Dietylamin, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10345990 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10345990
Brand: Fisher Chemical D/2110/08
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Chemical Identifiers
CAS 109-89-7
MDL-nummer 9032
Specifications
Smältpunkt -50°C
Färg Färglös
pH 12
Kokpunkt 55°C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C4H11N
Kvantitet 500 mL
Formel vikt 73.13g/mol
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diethylamine
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.