missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diethylamine-d11, CDN

Produktkod. 30312736
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312736 0.25 g -
30310407 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312736 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND70880.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diethylamine-D11
CAS 1173019-51-6
Molekylformel C4 D11 N
Kvantitet 0.25 g
Synonym Ethan-1,1,2,2,2-d5-amine-d, N-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)- (ACI), N-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)ethan-1,1,2,2,2-d5-amine-d (ACI), N,1,1,2,2,2-Hexadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine, N-(Ethyl-d5)ethan-d5-amine-d, Diethyl-d10-amine-d, Diethylamine-d11, Diethylamine-D11
InChI formel InChI=1 S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2/hD
LEDER [2 H]N(C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn N,1,1,2,2,2-hexadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine
Molekylvikt (g/mol) 84.2046
Formel vikt 84.1582 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.