Läs mer
Alfa Aesar™ Diethylamine hydrobromide, 98%
Produktkod. 11408673
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. 11408673
Brand: Alfa Aesar™ A10452.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylamine hydrobromide
CAS 6274-12-0
Smältpunkt 218°C to 220°C
Molekylformel C4H12BrN
MDL-nummer MFCD00012498
Kvantitet 50 g
Beilstein 3905681
Synonym diethylamine hydrobromide, ethanamine, n-ethyl-, hydrobromide, diethylamine hbr, acmc-1b9lr, n-ethylethanamine hydrobromide
InChI-nyckel AATGHKSFEUVOPF-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Br-].CC[NH2+]CC
IUPAC-namn diethylazanium bromide
Molekylvikt (g/mol) 154.05
PubChem CID 10986453
Formel vikt 154.06
Procent renhet 98%