Läs mer
Dietylaminhydroklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11490214
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490214 5000 g 5000g
11480214 250 g 250g
11470214 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490214 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13637.0I
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Dietylaminhydroklorid fungerar som en prekursor för atrazin och lysergsyradietylamid. Det används också som en reaktant vid framställning av färgämnen och farmaceutiska föreningar som ranitidin. Vidare används det i Mannich-reaktion med paraformaldehyd. Utöver detta används det i syntesen av dietylaminoetyl (DEAE) bomull genom att reagera med bomullscellulosa i närvaro av natriumhydroxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Dietylaminhydroklorid fungerar som en prekursor för atrazin och lysergsyradietylamid. Det används också som en reaktant vid framställning av färgämnen och farmaceutiska föreningar som ranitidin. Vidare används det i Mannich-reaktion med paraformaldehyd. Utöver detta används det i syntesen av dietylaminoetyl (DEAE) bomull genom att reagera med bomullscellulosa i närvaro av natriumhydroxid.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 660-68-4
Molekylformel C4H12ClN
Molekylvikt (g/mol) 109.597
MDL-nummer MFCD00012499
InChI-nyckel HDITUCONWLWUJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylamine hydrochloride, diethylammonium chloride, diethyl amine hydrochloride, n-ethylethanamine hydrochloride, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride, unii-ze9v3g1135, ethanamine, n-ethyl-, hydrochloride 1:1, diethylaminehydrochloride, diethylamine hcl, diethyl amine hcl
PubChem CID 10197650
IUPAC-namn N-etyletanamin;hydroklorid
LEDER CCNCC.Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Diethylamine hydrochloride
Smältpunkt 227 °C till 230 °C
Kokpunkt 320 °C till 330 °C
Kvantitet 5000 g
Beilstein 3590084
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,3111
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 109.6
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.