Läs mer
Dietylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30382341
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30382341 25 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30382341 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44349025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylamine Hydrochloride
CAS 660-68-4
Molekylformel C4H12ClN
Kvantitet 25 g
Synonym Diethylammonium Chloride, N-Ethylethanamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H11N.ClH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1H
LEDER Cl.CCNCC
IUPAC-namn N-etylethanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 109.6
Formel vikt 109.0658