Läs mer
Dietylamin, Mikromol™
Produktkod. 17988879
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17988879 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17988879 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0273.13
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dietylamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylamine
CAS 109-89-7
Analyt- eller komponentnamn Diethylamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C4 H11 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-Ethylethanamine, Diethylamine (8CI), DEA, N,N-Diethylamine, Melphalan Imp. K (EP), Melphalan Impurity K, Potassium Clavulanate Impurity I
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCNCC
IUPAC-namn N-etylethanamin
Molekylvikt (g/mol) 73.14
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 73,0891 g/mol