Läs mer
Diethylamine-N-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylamine-N-D |
| CAS | 997-11-5 |
| Molekylformel | C4 D H10 N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethanamine-d, N-ethyl- (9 CI), Diethylamine-d (7 CI, 8 CI), Diethylamine-N-d (6 CI), N-(Deuterio)diethylamine, N-Deuterodiethylamine, Diethylamine-N-D, Diethylamine-N-d1, N-Ethylethanamine-d |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i/hD |
| LEDER | [2 H]N(CC)CC |
| IUPAC-namn | N-deuterio-N-ethylethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.143 |
| Formel vikt | 74.0954 g/mol |
| Visa mer |