Läs mer
Diethylamine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -50°C |
| Densitet | 0.71 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 56°C/1013 mbar |
| Molekylformel | (C2H5)2NH |
| MDL-nummer | MFCD00009032 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | Diethylamine, N-Ethylethanamine, Diethylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 73.14 |
| Kvalitet | Research |