Läs mer
Dietylamin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylamine |
| CAS | 109-89-7 |
| Molekylformel | C4 H11 N |
| Kvantitet | 50 mL |
| Synonym | Diethylamine (8CI), N-Ethylethanamine, DEA, N,N-Diethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCNCC |
| IUPAC-namn | N-etylethanamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 73.14 |
| Formel vikt | 73.0891 |