Läs mer
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, MedChemExpress
Produktkod. 16411139
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16411139 1 g -
16491586 500 mg 500mg
16465236 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16411139 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY109656
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
MedChemExpress Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate
CAS 302776-68-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H31NO4
Kvantitet 1 g
Synonym DHHB
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.78 mM)
LEDER O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2O)=O
Molekylvikt (g/mol) 397.51
Formel vikt 397.51
Procent renhet 99.88%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid