Läs mer
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, MedChemExpress
Beskrivning
Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate is a photostable UV-A absorber.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate |
| CAS | 302776-68-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H31NO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | DHHB |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (125.78 mM) |
| LEDER | O=C(OCCCCCC)C1=CC=CC=C1C(C2=CC=C(N(CC)CC)C=C2O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.51 |
| Visa mer |