Läs mer
Dietylaminoetyl dextran
Produktkod. 15455949
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15455949 25 g 25g
15465949 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455949 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63781.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    933.30 SEK
    701.65 SEK / 25g
    Save 231.65 SEK
    24% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 9015-73-0
DEAE-Dextran används i utvecklingen av fördröjd frisättning av proteintillförsel och nukleinsyratransfektionssystem. Det har spekulerats i att DEAE-Dextran kan orsaka en stimulering av T-hjälparcellsfunktionen vid antikroppssyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
DEAE-Dextran används i utvecklingen av fördröjd frisättning av proteintillförsel och nukleinsyratransfektionssystem. Användningen av DEAE-Dextran som ett effektivt adjuvans i vaccinproduktion är väl etablerad. Till exempel har DEAE-Dextran använts för immunisering av marsvin och svin med inaktiverad mul- och klövsjuka och rhesusapor med inaktiverat venezulean hästencefalomyelitvirus, IVEE. Verkningsmekanismen för DEAE-Dextran är inte klar. Effekten på det humorala svaret hos rhesusapor på IVEE-vaccin resulterar i ett typiskt IgM-IgG-svar. Det har spekulerats i att DEAE-Dextran kan orsaka en stimulering av T-hjälparcellsfunktionen vid antikroppssyntes.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9015-73-0
MDL-nummer MFCD00081561
Synonym DEAE-Dextran
IUPAC-namn Dietylaminoetyldextran
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylaminoethyl dextran
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Merck Index 14,2936
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.