Läs mer
Dietylaminosvaveltrifluorid, 95 %
Produktkod. 10206610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10206610 5 g Plastflaska 5g
10286650 25 g Plastflaska 25g
10318533 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10206610 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 216110050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 38078-09-0 | C4H10F3NS | 161,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38078-09-0
Molekylformel C4H10F3NS
Molekylvikt (g/mol) 161.18
MDL-nummer MFCD00000363
InChI-nyckel CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylaminosulfur trifluoride, dast, diethylaminosulphur trifluoride, diethylamino sulfur trifluoride, diethylaminosulfurtrifluoride, diethylaminosulphurtrifluoride, diethylamino sulphur trifluoride, unii-78622bv6ij, sulfur, n-ethylethanaminato trifluoro-, t-4
PubChem CID 123472
IUPAC-namn N-etyl-N-(trifluoro-$l^{4}-sulfanyl)etanamin
LEDER CCN(CC)S(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylaminosulfur trifluoride
Färg Brun till gul
Densitet 1.3160g/mL, 1.316
Kokpunkt 30,0 °C till 32,0 °C (3,0 mmHg)
Flampunkt 23 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (C2H5)2NSF3
Brytningsindex 1,4100 till 1,4160
Kvantitet 5 g
Fieser 06,183; 10,142; 12,183; 13,110; 16,128
Merck Index 15, 3124
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner. Andra lösligheter: lösliga i bensen, thf, eter, diglym och dikloretylen
Formel vikt 161.18
Procent renhet 95%
Fysisk form Fuming Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylaminosulfur trifluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Självreaktiva ämnen och blandningar Vrsta B
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H241-Brandfarligt eller explosivt vid uppvärmning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.