Läs mer
Dietylaminosvaveltrifluorid, 95 %
Produktkod. 11491890
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11491890 25 g 25g
11481890 5 g 5g
11401900 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11491890 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11992.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-08-2026
CAS: 38078-09-0 | C4H10F3NS | 161,186 g/mol
Dietylaminosvaveltrifluorid (DAST) används som en prekursor för att framställa 2,6-dimetoxibensoylfluorid och 2-tiazoliner. Det är ett användbart fluoreringsmedel som används för en mängd olika föreningar inklusive alkoholer, tioetrar, alkenoler och cyanohydriner. Det fungerar också som en katalysator för Friedel-Crafts allyleringsreaktion med användning av tertiära cyklopropylsilyletrar och vid omarrangering av homoallylalkoholer till omättade aldehyder. Det spelar en viktig roll för ädelstensdifluorering av ketopipekolinsyror.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dietylaminosvaveltrifluorid (DAST) används som en prekursor för att framställa 2,6-dimetoxibensoylfluorid och 2-tiazoliner. Det är ett användbart fluoreringsmedel som används för en mängd olika föreningar inklusive alkoholer, tioetrar, alkenoler och cyanohydriner. Det fungerar också som en katalysator för Friedel-Crafts allyleringsreaktion med användning av tertiära cyklopropylsilyletrar och vid omarrangering av homoallylalkoholer till omättade aldehyder. Det spelar en viktig roll för ädelstensdifluorering av ketopipekolinsyror.
Löslighet Blandbar med vatten
, etanol, bensen och acetonitril.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Det reagerar med vatten och etanol. Inkompatibel med vatten, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38078-09-0
Molekylformel C4H10F3NS
Molekylvikt (g/mol) 161.186
MDL-nummer MFCD00000363
InChI-nyckel CSJLBAMHHLJAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylaminosulfur trifluoride, dast, diethylaminosulphur trifluoride, diethylamino sulfur trifluoride, diethylaminosulfurtrifluoride, diethylaminosulphurtrifluoride, diethylamino sulphur trifluoride, unii-78622bv6ij, sulfur, n-ethylethanaminato trifluoro-, t-4
PubChem CID 123472
IUPAC-namn N-etyl-N-(trifluoro-$l^{4}-sulfanyl)etanamin
LEDER CCN(CC)S(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylaminosulfur trifluoride
Densitet 1.23
Kokpunkt 30°C to 32°C (3 mmHg)
Flampunkt 23°C (73°F)
Linjär formel (CH3CH2)2NSF3
Brytningsindex 1.4115
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 1849066
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,benzene and acetonitrile.
Formel vikt 161.19
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylaminosulfur trifluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylaminosulfur trifluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.