missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diethylammonium Chloride, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15870931
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15870931 1 kg 1kg
15850931 5 g 5g
15860931 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15870931 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8203931000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 660-68-4

Specifikationer

Smältpunkt 231.8°C
Densitet 1.07 g/cm3 at 20.1°C
Molekylformel (C2H5)2NH2Cl
MDL-nummer MFCD00012499
Kvantitet 1 kg
Synonym Diethylammonium chloride, Diethylamine hydrochloride, Diethylammonium chloride
Molekylvikt (g/mol) 109.6
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.