Läs mer
Diethylammonium diethyldithiocarbamate, 98%
Produktkod. 11448683
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448683 5 g 5g
11458683 25 g 25g
11468683 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448683 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10458.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1518-58-7 | C9H22N2S2
Dietylammoniumdietylditiokarbamat används i syntesen av ditiokarbamat. Det fungerar som värdar för den specifika bindningen av olika metallkatjoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Diethylammoniumdiethyldithiocarbamate används i syntesen av ditiokarbamat. Det fungerar som värdar för den specifika bindningen av olika metallkatjoner.
Löslighet Löslig i
kloroform, metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Inkompatibel med starka syror, Starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1518-58-7
Molekylformel C9H22N2S2
MDL-nummer MFCD00013146
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylammonium diethyldithiocarbamate
Smältpunkt 81°C to 84°C
Linjär formel (CH3CH2)2NH2+ (CH3CH2)2NCS2-
Kvantitet 5 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in Chloroform,Methanol.
Formel vikt 222.42
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.