Läs mer
Diethylammonium Dihydrogen Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylammonium Dihydrogen Phosphate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N.H3O4P/c1-3-5-4-2;1-5(2,3)4/h5H,3-4H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4) |
| Formel vikt | 171.066 |
| Procent renhet | >95% |