Läs mer
Diethylammonium Dihydrogen Phosphate, TRC
Produktkod. 30388193
Change view
Kvantitet:
500 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30388193 25 g
30373289 5 g
30376820 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30388193 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44375525G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68109-72-8
Molekylformel C4 H11 N . H3 O4 P
Molekylvikt (g/mol) 171.13
Synonym N-Ethylethanamine Phosphate
IUPAC-namn N-ethylethanamine;phosphoric acid
LEDER CCNCC.OP(=O)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylammonium Dihydrogen Phosphate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H11N.H3O4P/c1-3-5-4-2;1-5(2,3)4/h5H,3-4H2,1-2H3;(H3,1,2,3,4)
Formel vikt 171.066
Procent renhet >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.