Läs mer
Diethylbenzene, mixture of isomers
Produktkod. 15493187
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15493187 2500 mL 2500ml
15403197 100 mL 100ml
15413197 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15493187 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19548.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25340-17-4 | C10H14
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25340-17-4
Molekylformel C10H14
MDL-nummer MFCD00792900
Synonym Dowex J
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylbenzene
Namnnotering mixture of isomers
Densitet 0.87
Kokpunkt 182°C to 184°C
Flampunkt 55°C (131°F)
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN2049
Beilstein 1903396
Formel vikt 134.22
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.