Läs mer
Dietylbensen, Blandning av o-, m- och p-isomerer, Sum Min. 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10437680 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10437680 1 L Glasflaska 1 L
10649833 250 mL Glass bottle 250ml
10674762 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10155583 10 L Plast trumma 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10437680 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114160010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 25340-17-4 | C10H14 | 134.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25340-17-4
Molekylformel C10H14
Molekylvikt (g/mol) 134.22
MDL-nummer MFCD00792900
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylbenzene
Smältpunkt -73.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8690g/mL, 0.869
Kokpunkt 180.0°C to 182.0°C
Flampunkt 56°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4940 to 1.4960
Kvantitet 1 L
Beilstein 05,IV,1067
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, ether and carbon, tetrachloride
Viskositet 0.89 mPa.s (20°C)
Formel vikt 134.22
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.