Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Dietylkarbamazin
Produktkod. 16504424 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16504424 5 g
16514424 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16504424 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 464510050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90-89-1 | C10H21N3O | 199.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-89-1
Molekylformel C10H21N3O
Molekylvikt (g/mol) 199.30
InChI-nyckel RCKMWOKWVGPNJF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn N,N-dietyl-4-metylpiperazin-l-karboxamid
LEDER CCN(CC)C(=O)N1CCN(C)CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylcarbamazine
Smältpunkt 49.0°C to 51.0°C
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility aq. soln.: soluble.
Formel vikt 199.29
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylcarbamazine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamazine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.