Läs mer
Diethylcarbamazine citrate, MedChemExpress
Beskrivning
Diethylcarbamazine citrate is an inhibitor of arachidonic acid metabolism in filarial microfilaria
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylcarbamazine citrate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1642-54-2 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H29N3O8 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 39 mg/mL (99.64 mM) |
| LEDER | O=C(N1CCN(C)CC1)N(CC)CC.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O |
| Visa mer |