Läs mer
Diethylcarbamazine Citrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylcarbamazine Citrate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21N3O.C6H8O7/c1-4-12(5-2)10(14)13-8-6-11(3)7-9-13;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-9H2,1-3H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vikt | 391.1955 |
| Procent renhet | >95% |