Läs mer
Diethylcarbamazine N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylcarbamazine N-Oxide |
| CAS | 34812-73-2 |
| Molekylformel | C10 H21 N3 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1-Piperazinecarboxamide, N,N-diethyl-4-methyl-, 4-oxide, 1-Diethylcarbamyl-4-methylpiperazine 4-oxide, Diethylcarbamazine N-oxide, Diethylcarbamazine N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H21N3O2/c1-4-11(5-2)10(14)12-6-8-13(3,15)9-7-12/h4-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CCN(CC)C(=O)N1CC[N+](C)([O-])CC1 |
| IUPAC-namn | N,N-diethyl-4-methyl-4-oxidopiperazin-4-ium-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.29 |
| Formel vikt | 215.1634 |