Läs mer
Dietylkarbamoylklorid, TRC
Produktkod. 30379289
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379289 5 g
30372654 25 g
30374582 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30379289 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4439155G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-10-8
Molekylformel C5H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 135.59
Synonym (Diethylamino)carbonyl Chloride, Diethylcarbamoyl Chloride, Diethylcarbamyl Chloride, N,N-Diethylcarbamoyl Chloride, N,N-Diethylchloroformamide, N-(Chlorocarbonyl)diethylamine, NSC 223067
IUPAC-namn N,N-dietylkarbamoylklorid
LEDER CCN(CC)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylcarbamoyl Chloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10ClNO/c1-3-7(4-2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
Formel vikt 135.0451