Läs mer
Dietylkarbamylklorid, 98 %
Produktkod. 11437667
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11437667 100 g 100g
11314499 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15701.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-09-2026
CAS: 88-10-8 | C5H10ClNO | 135,591 g/mol
Det används vid tillverkning av läkemedelsingredienser. Det är ett reagens vid syntesen av S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfoxide, som är en syresatt metabolit av Disulfiram (Antabus) som kan in vitro inaktivera levermitokondriellt aldehyddehydrogenas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används vid tillverkning av läkemedelsingredienser. Det är ett reagens vid syntesen av S-Methyl-N,N-diethylthiocarbamate Sulfoxide, som är en syresatt metabolit av Disulfiram (Antabus) som kan in vitro inaktivera levermitokondriellt aldehyddehydrogenas.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från baser, vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88-10-8
Molekylformel C5H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 135.591
MDL-nummer MFCD00000636
InChI-nyckel OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylcarbamoyl chloride, diethylcarbamyl chloride, carbamic chloride, diethyl, diethylcarbamic chloride, carbamoyl chloride, diethyl, diethylchloroformamide, carbamidoyl chloride, diethyl, n,n-diethylchloroformamide, unii-5riv1u6h5w, n,n-diethylcarbamyl chloride
PubChem CID 6916
IUPAC-namn N,N-dietylkarbamoylklorid
LEDER CCN(CC)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylcarbamyl chloride
Smältpunkt -32 °C
Kokpunkt 186 °C
Linjär formel (CH3CH2)2NCOCl
Brytningsindex 1.451
UN-nummer UN3265
Beilstein 506687
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Densitet 1.07
Kvantitet 100 g
Flampunkt 76 °C (168 °F)
Formel vikt 135.59
Känslighet Känslig för fukt
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylcarbamyl chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylcarbamoyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.