Läs mer
Diethyldithiocarbamic acid, sodium salt trihydrate, ACS reagent
Produktkod. 10289370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10289370 500 g Glasflaska 500g
10075920 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10289370 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 424315000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20624-25-3 | C5H10NNaS2·3H2O | 225.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20624-25-3
Molekylformel C5H10NNaS2·3H2O
Molekylvikt (g/mol) 225.31
MDL-nummer MFCD00150617
InChI-nyckel WWGXHTXOZKVJDN-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium diethyldithiocarbamate trihydrate, dithiocarb trihydrate, cupral, diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, ditiocarb sodium trihydrate, unii-04574exf2c, diethyldithiocarbamate sodium trihydrate, carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate, diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate, diethyldithiokarbaman sodny trihydrat czech
PubChem CID 517546
IUPAC-namn natrium;N,N-dietylkarbamoditioat;trihydrat
LEDER CCN(CC)C(=S)[S-].O.O.O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyldithiocarbamic acid, sodium salt trihydrate
Smältpunkt 95.0°C to 98.5°C
Färg Grå till vit
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5)2NCS2Na·3H2O
Kvantitet 500 g
Beilstein 04, II, 613
Känslighet (to copper) Passes Test
Merck Index 15, 3421
Löslighetsinformation (in water) Passes test
Formel vikt 225.31
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.