Läs mer
Dietylditokarbaminsyra natriumsalttrihydrat, TRC
Produktkod. 30009366
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009366 100 mg
30003989 10 g
30006206 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009366 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD444270100MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20624-25-3
Molekylformel C5 H10 N S2 . Na . 3 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 225.31
Synonym Carbamic acid, diethyldithio-, sodium salt, trihydrate (8CI), Carbamodithioic acid, diethyl-, sodium salt, trihydrate (9CI), Sodium N,N-diethyldithiocarbamate trihydrate, Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate
IUPAC-namn natrium; N,N-dietylkarmoditioat; trihydrat
LEDER O.O.O.[Na+].CCN(CC)C(=S)[S-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N,N-Diethyldithiocarbamate sodium salt trihydrate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H11NS2.Na.3H2O/c1-3-6(4-2)5(7)8;;;;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Formel vikt 225.0469
Procent renhet >95%