Läs mer
Dietyl2,5-dibromhexandioat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10722757
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10722757 25 g 25g
10596114 1 g 1g
10153164 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10722757 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB13063EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 869-10-3
Molekylformel C10H16Br2O4
Molekylvikt (g/mol) 360.04
MDL-nummer MFCD00075379
InChI-nyckel UBCNJHBDCUBIPB-UHFFFAOYNA-N
Synonym diethyl 2,5-dibromoadipate, diethyl meso-2,5-dibromoadipate, 1,6-diethyl 2,5-dibromohexanedioate, 2,5-dibromoadipic acid diethyl ester, hexanedioic acid, 2,5-dibromo-, diethyl ester, diethyl2,5-dibromohexanedioate, 2,5-dibromohexanedioic acid diethyl ester, acmc-1bjoi, diethylmeso-dibromoadipate, diethylmeso-2,5-dibromoadipate
PubChem CID 241588
IUPAC-namn dietyl-2,5-dibromhexandioat
LEDER CCOC(=O)C(Br)CCC(Br)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 2, 5-dibromohexanedioate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel [-CH2CH(Br)CO2C2H5]2
Kvantitet 25 g
Formel vikt 360.04
Procent renhet 97%