Läs mer
Dietyl3,4-dihydroxifuran-2,5-dikarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10354132
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10354132 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10753423 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10354132 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10007CB
Kemiska identifierare
CAS 6270-57-1
Molekylformel C10H12O7
Molekylvikt (g/mol) 244.199
MDL-nummer MFCD00092386
InChI-nyckel JGCMPUKYPRCPRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-diethyl 3,4-dihydroxyfuran-2,5-dicarboxylate, diethyl 3,4-dihydroxy-2,5-furandicarboxylate, 2,5-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione, 3,4-dihydroxy-furan-2,5-dicarboxylic acid diethyl ester, pubchem7048, maybridge4_000491, 2,5-bis ethoxycarbonyl-3,4-dihydroxyfuran, 2,5-bis ethoxy oxidanyl methylidene oxolane-3,4-dione, 2z,5z-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione, 2e,5e-2,5-bis ethoxy hydroxy methylidene oxolane-3,4-dione
PubChem CID 234848
IUPAC-namn dietyl-3,4-dihydroxifuran-2,5-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=C(C(=C(O1)C(=O)OCC)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl 3, 4-dihydroxyfuran-2, 5-dicarboxylate
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 244.2
Procent renhet 97%