Läs mer
Ditylenglykol, 99 %
Produktkod. 11417766
Change view
Kvantitet:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417766 2500 g 2500g
11394489 250 g 250g
11407766 500 g 500g
11427766 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11417766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14728.0E
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 111-46-6 | C4H10O3 | 106,12 g/mol
Dietylenglykol används som ett viktigt industriellt lösningsmedel på grund av dess karakteristiska egenskaper som hög kokpunkt, hög viskositet och låg ångförlust. Det används i stor utsträckning vid tillverkning av omättade polyesterhartser, polyuretaner, nitrocellulosa, hartser och mjukgörare. Det spelar en viktig roll som byggsten i framställningen av morfolin och 1,4-dioxan. Den finner användning som värmeöverföringsvätska i den kemiska industrin på grund av dess låga fryspunkt. Som smörjmedel används det i hjälpmedel för glasslipning, fiberfinish komponent och cementsliphjälpmedel. Det används också i naturgas för att avlägsna vatten och andra föroreningar. Det är en aktiv komponent i bromsvätska, konstgjorda dimlösningar och tapetborttagare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietylenglykol används som ett viktigt industriellt lösningsmedel på grund av dess karakteristiska egenskaper som hög kokpunkt, hög viskositet och låg ångförlust. Det används i stor utsträckning vid tillverkning av omättade polyesterhartser, polyuretaner, nitrocellulosa, hartser och mjukgörare. Det spelar en viktig roll som byggsten i framställningen av morfolin och 1,4-dioxan. Den finner användning som värmeöverföringsvätska i den kemiska industrin på grund av dess låga fryspunkt. Som smörjmedel används det i hjälpmedel för glasslipning, fiberfinish komponent och cementsliphjälpmedel. Det används också i naturgas för att avlägsna vatten och andra föroreningar. Det är en aktiv komponent i bromsvätska, konstgjorda dimlösningar och tapetborttagare.
Löslighet Blandbar med
vatten, alkohol, eter, aceton och etylenglykol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Värmekänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och zink.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-46-6
Molekylformel C4H10O3
Molekylvikt (g/mol) 106.12
MDL-nummer MFCD00002882
InChI-nyckel MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
LEDER OCCOCCO
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol
Smältpunkt -10 °C
Densitet 1.118
Kokpunkt 245 °C till 246 °C
Flampunkt 143 °C (289 °F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Nästan luktfritt
Linjär formel (HOCH2CH2)2O
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 2500 g
Beilstein 969209
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,3119
Löslighetsinformation Blandbar med vatten, alkohol, eter, aceton och etylenglykol.
IUPAC-namn 2-(2-hydroxietoxi)etanol
Formel vikt 106.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethylene glycol
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faresætning
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Sikkerhedssætning
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.