Läs mer
Diethylene glycol, 99%
Produktkod. 11427766
Kvantitet:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
250g
500g
Produktkod. 11427766
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14728.0C
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 111-46-6 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Dietylenglykol används som ett viktigt industriellt lösningsmedel på grund av dess karakteristiska egenskaper som hög kokpunkt, hög viskositet och låg ångförlust. Det används i stor utsträckning vid tillverkning av omättade polyesterhartser, polyuretaner, nitrocellulosa, hartser och mjukgörare. Det spelar en viktig roll som byggsten i framställningen av morfolin och 1,4-dioxan. Den finner användning som värmeöverföringsvätska i den kemiska industrin på grund av dess låga fryspunkt. Som smörjmedel används det i hjälpmedel för glasslipning, fiberfinish komponent och cementsliphjälpmedel. Det används också i naturgas för att avlägsna vatten och andra föroreningar. Det är en aktiv komponent i bromsvätska, konstgjorda dimlösningar och tapetborttagare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietylenglykol används som ett viktigt industriellt lösningsmedel på grund av dess karakteristiska egenskaper som hög kokpunkt, hög viskositet och låg ångförlust. Det används i stor utsträckning vid tillverkning av omättade polyesterhartser, polyuretaner, nitrocellulosa, hartser och mjukgörare. Det spelar en viktig roll som byggsten i framställningen av morfolin och 1,4-dioxan. Den finner användning som värmeöverföringsvätska i den kemiska industrin på grund av dess låga fryspunkt. Som smörjmedel används det i hjälpmedel för glasslipning, fiberfinish komponent och cementsliphjälpmedel. Det används också i naturgas för att avlägsna vatten och andra föroreningar. Det är en aktiv komponent i bromsvätska, konstgjorda dimlösningar och tapetborttagare.
Löslighet Blandbar med
vatten, alkohol, eter, aceton och etylenglykol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Värmekänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och zink.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-46-6
Molekylformel C4H10O3
Molekylvikt (g/mol) 106.12
MDL-nummer MFCD00002882
InChI-nyckel MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
LEDER OCCOCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol
Smältpunkt -10°C
Densitet 1.118
Kokpunkt 245°C to 246°C
Flampunkt 143°C (289°F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Nearly Odorless
Linjär formel (HOCH2CH2)2O
Brytningsindex 1.447
Kvantitet 10,000 g
Beilstein 969209
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,3119
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,ether,acetone,and ethylene glycol.
IUPAC-namn 2-(2-hydroxietoxi)etanol
Formel vikt 106.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylene glycol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Diethylene glycol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.