Specifikationer
| Smältpunkt | -10 °C |
| Färg | Färglös |
| Kokpunkt | 245 °C |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Formel vikt | 106,12 g/mol |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Diethylene glycol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare