Läs mer
Dietylenglykol, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10448020 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10448020 2.5 L 2.5 L
10328090 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10448020 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/2951/17
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Chemical Identifiers
CAS 111-46-6
Molekylformel C4H10O3
Molekylvikt (g/mol) 106.12
MDL-nummer MFCD00002882
InChI-nyckel MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol, 2,2'-oxydiethanol, diglycol, diethylenglykol, 2-hydroxyethyl ether, bis 2-hydroxyethyl ether, ethanol, 2,2'-oxybis, 2,2'-oxybisethanol, 2-2-hydroxyethoxy ethanol, digol
PubChem CID 8117
ChEBI CHEBI:46807
IUPAC-namn 2-(2-hydroxietoxi)etanol
LEDER OCCOCCO
Specifications
Smältpunkt -10 °C
Färg Färglös
Kokpunkt 245 °C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Formel vikt 106,12 g/mol
Fysisk form Vätska
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diethylene glycol
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare