Läs mer
Diethylene Glycol Cyclic Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylene Glycol Cyclic Phthalate |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12O5/c13-11-9-3-1-2-4-10(9)12(14)17-8-6-15-5-7-16-11/h1-4H,5-8H2 |
| Formel vikt | 236.0685 |
| Procent renhet | >95% |