Läs mer
Diakrylat, dietylenglykol, tekniker 75 %, stick.
Produktkod. 11352936
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352936 100 g 100g
11342936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352936 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10682.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 4074-88-8 | C10H14O5 | 214,22 g/mol
Dietylenglykoldiakrylat används som reaktivt utspädningsmedel och tvärbindningsmedel i strålningshärdningssystem, och kan också användas som tvärbindande hartser, plaster och gummimodifierare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Dietylenglykoldiakrylat används som reaktivt utspädningsmedel och tvärbindningsmedel i strålhärdningssystem, och kan även användas som tvärbindande hartser
, plaster och gummimodifierare.
Löslighet Något löslig i
vatten (1-5g/100ml vid °18 C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Den är känslig för ljus. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4074-88-8
Molekylformel C10H14O5
Molekylvikt (g/mol) 214.22
MDL-nummer MFCD00014939
InChI-nyckel LEJBBGNFPAFPKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol diacrylate, oxydiethylene acrylate, oxydiethylene diacrylate, acrylic acid, oxydiethylene ester, tga 2, 2-propenoic acid, oxydi-2,1-ethanediyl ester, diacrylate diethylene glycol, unii-jk01t392ju, acrylic acid, 2-ethoxyethanol diester, di ethylene glycol diacrylate
PubChem CID 19996
IUPAC-namn 2-(2-prop-2-enoyloxietoxi)etylprop-2-enoat
LEDER C=CC(=O)OCCOCCOC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol diacrylate
Namnnotering stabilized
Densitet 1.118
Kokpunkt 94°C (0.2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.462
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2810
Beilstein 1953711
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (1-5g/100ml at 18°C).
Formel vikt 214.22
Procent renhet 75%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.