missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diethylene Glycol Dibenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylene Glycol Dibenzoate |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2 |
| Formel vikt | 314.1154 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?