Läs mer
Diethylene Glycol Dibenzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylene Glycol Dibenzoate |
| Kvantitet | 250 g |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O5/c19-17(15-7-3-1-4-8-15)22-13-11-21-12-14-23-18(20)16-9-5-2-6-10-16/h1-10H,11-14H2 |
| Formel vikt | 314.1154 |