Läs mer
Dietylenglykoldibutyleter, 99+%, ren
Produktkod. 10470851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10470851 250 mL Glasflaska 250ml
10103880 1 L Glasflaska 1 L
11914741 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10470851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 194982500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00 SEK
    564.19 SEK / 250ml
    Save 20.81 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-73-2 | C12H26O3 | 218,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-73-2
Molekylformel C12H26O3
Molekylvikt (g/mol) 218.34
InChI-nyckel KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol dibutyl ether, bis 2-butoxyethyl ether, dibutyl carbitol, butyl diglyme, 1-2-2-butoxyethoxy ethoxy butane, 5,8,11-trioxapentadecane, ether, bis butoxyethyl, 2,2'-dibutoxyethyl ether, ether, bis 2-butoxyethyl
PubChem CID 8210
IUPAC-namn 1-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]butan
LEDER CCCCOCCOCCOCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol dibutyl ether
Smältpunkt -60.0°C
Densitet 0.8800g/mL, 0.88
Kokpunkt 256.0°C
Flampunkt 118°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [CH3(CH2)3OCH2CH2]2O
Brytningsindex 1.4225 to 1.4245
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: moderate soluble (3g/L at 20°C). Other solubilities: soluble in chloroform
Viskositet 2.39 mPa.s (20°C)
Formel vikt 218.34
Procent renhet 99+%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.