Läs mer
Dietylenglykoldibutyleter, 99+%
Produktkod. 11346059
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11346059 500 mL 500ml
11349807 25 mL 25ml
11339807 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11346059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042150.AP
 Begränsad artikel
I lager
Utvinning av ädelmetaller | CAS: 112-73-2 | C12H26O3 | 218,337 g/mol
Extraktion av ädelmetaller Dietylenglykoldibutyleter används som lösningsmedel i Grignard-reaktioner. Det används också som lösningsmedel vid guldraffinering, dekorativa bläck för keramik och digitala bläck. Den finner tillämpning inom elektrokemi, gasabsorption, extraktionsmedel och högkokande reaktionsmedium. Det används också i bränsle, smörjmedel, textil och medicin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-73-2
Molekylformel C12H26O3
Molekylvikt (g/mol) 218.337
MDL-nummer MFCD00009459
InChI-nyckel KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol dibutyl ether, bis 2-butoxyethyl ether, dibutyl carbitol, butyl diglyme, 1-2-2-butoxyethoxy ethoxy butane, 5,8,11-trioxapentadecane, ether, bis butoxyethyl, 2,2'-dibutoxyethyl ether, ether, bis 2-butoxyethyl
PubChem CID 8210
IUPAC-namn 1-[2-(2-butoxietoxi)etoxi]butan
LEDER CCCCOCCOCCOCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol dibutyl ether
Smältpunkt -60 °C
Färg Färglös
Densitet 0.885 g/mL
Kokpunkt 256 °C
Flampunkt 117 °C (243 °F)
Brytningsindex 1.4235
Kvantitet 500 mL
Löslighetsinformation Blandbar med dimetylsulfoxid, etanol och aceton. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 218.74
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.