Läs mer
Diethylene Glycol Diethyl Ether, ≥98%, Reagent Grade, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterBeskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylene glycol diethyl ether |
| Smältpunkt | -44°C |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.909g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 189°C (1013 hPa) |
| Flampunkt | 67°C (152.6°F) |
| Odör | Weak |
| Förpackning | Glass bottle |
| Linjär formel | (C2H5OCH2CH2)2O |
| Kvantitet | 500 mL |
| Visa mer |