Läs mer
Dietylenglykoldieter, 99 %
Produktkod. 11304499
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11304499 100 mL 100ml
11498077 500 mL 500ml
11408087 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11304499 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17478.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-36-7 | C8H18O3 | 162,229 g/mol
Dietylenglykoldietyleter används som lösningsmedel för reaktioner utförda vid högre temperaturer. Det är involverat i framställningen av nitrocellulosa, hartser och lim. Det används som ett skrubbmedium för att absorbera karbonylsulfid (COS), en förorening i petroleumraffinaderier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Dietylenglykoldietyleter används som lösningsmedel för reaktioner som utförs vid högre temperaturer. Det är involverat i framställningen av nitrocellulosa, hartser och lim. Det används som ett skrubbmedium för att absorbera karbonylsulfid (COS), en förorening i petroleumraffinaderier.
Löslighet
Blandbar med kolväten, etanol, etyleter och organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-36-7
Molekylformel C8H18O3
Molekylvikt (g/mol) 162.229
MDL-nummer MFCD00009254
InChI-nyckel RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
PubChem CID 8179
ChEBI CHEBI:44664
IUPAC-namn 1-etoxi-2-(2-etoxietoxi)etan
LEDER CCOCCOCCOCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol diethyl ether
Smältpunkt -44 °C
Densitet 0.909
Kokpunkt 188 °C till 190 °C
Flampunkt 71 °C (160 °F)
Odör Svag
Linjär formel (CH3CH2OCH2CH2)2O
Brytningsindex 1.412
Kvantitet 100 mL
Beilstein 1699259
Merck Index 14,3118
Löslighetsinformation Blandbar med kolväten, etanol, etyleter och organiska lösningsmedel. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 162.23
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.