Läs mer
Dietylenglykoldietyleter, HPLC-kvalitet, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11385777
Change view
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11385777 250 mL 250ml
1 options
Produktkod. 11385777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043464.AK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 112-36-7 | C8H18O3 | 162,229 g/mol
Dietylenglykoldietyleter används för att studera enzymers aktiviteter i vattenhaltiga organiska blandningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol diethyl ether
Smältpunkt -44 °C
CAS 112-36-7
Densitet 0.909 g/mL
Kvantitet 250 mL
Flampunkt 71 °C (160 °F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.412
Molekylformel C8H18O3
MDL-nummer MFCD00009254
Beilstein 1699259
Merck Index 14,3118
Synonym diethylene glycol diethyl ether, 2-ethoxyethyl ether, diethyl carbitol, ethyl diglyme, 1-ethoxy-2-2-ethoxyethoxy ethane, bis 2-ethoxyethyl ether, diethyldiethylene glycol, 3,6,9-trioxaundecane, degdee, ether, bis 2-ethoxyethyl
Kokpunkt 188 °C till 190 °C
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
InChI-nyckel RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOCCOCCOCC
IUPAC-namn 1-etoxi-2-(2-etoxietoxi)etan
Molekylvikt (g/mol) 162.229
PubChem CID 8179
ChEBI CHEBI:44664
Formel vikt 162.23
Procent renhet ≥99%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.