Läs mer
Dietylenglykoldieter, TRC
Produktkod. 30373620
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30373620 5 g
1 options
Produktkod. 30373620 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4443355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene Glycol-Diethyl Ether
CAS 112-36-7
Molekylformel C8 H18 O3
Kvantitet 5 g
Synonym Ether, bis(2-ethoxyethyl) (7CI,8CI), 1,1'-Oxybis[2-ethoxyethane], 1-Ethoxy-2-(2-ethoxyethoxy)ethane, 2-(2-Ethoxyethoxy)-1-ethoxyethane, 2-Ethoxyethyl ether, 3,6,9-Trioxaundecane, B 0767, Bis(2-ethoxyethyl) ether, DEDG, Diethyl Carbitol, Diethylene glycol diethyl ether, Ethanol, 2,2'-oxybis-, diethyl ether, Ethyldiglyme, Hisolve EDE, Diethylene Glycol-Diethyl Ether
InChI formel InChI=1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
LEDER CCOCCOCCOCC
IUPAC-namn 1-etoxi-2-(2-etoxyetoxi)etan
Molekylvikt (g/mol) 162.227
Formel vikt 162.1256