Läs mer
Diethylene Glycol Dimethanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylene Glycol Dimethanesulfonate |
| CAS | 34604-52-9 |
| Molekylformel | C6 H14 O7 S2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O7S2/c1-14(7,8)12-5-3-11-4-6-13-15(2,9)10/h3-6H2,1-2H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)OCCOCCOS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | 2-(2-methylsulfonyloxyethoxy)ethyl methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.3 |
| Formel vikt | 262.0181 |