Läs mer
Diethylene Glycol Dimethyl Ether, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Produktkod. 15687930 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Förpackning:
Glass bottle
Stainless steel can
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
500ml
5ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15687930 500 mL Glass bottle 500ml
15668490 5 mL Glass bottle 5ml
15657930 1 L Glass bottle 1 L
15667930 2.5 L Glass bottle 2.5 L
15677930 20 L Stainless steel can 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15687930 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer M14102500ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-96-6
Molekylformel C6H14O3
Molekylvikt (g/mol) 134.175
MDL-nummer MFCD00008503
InChI-nyckel SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
IUPAC-namn 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
LEDER COCCOCCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol dimethyl ether
Smältpunkt -64°C
Färg Colorless
Densitet 0.944g/mL at 20°C, 0.939g/mL at 25°C
Kokpunkt 162°C
Flampunkt 57°C (134.6°F)
Odör Mild ether-like
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (CH3OCH2CH2)2O
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3271
Beilstein 1736101
Löslighetsinformation Soluble in water at 20°C
Ångdensitet 4.6 (vs air)
Formel vikt 134.17g/mol
Procent renhet 0.99