Läs mer
Diethylene glycol dimethyl ether, Spectrophotometric Grade, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15612770
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15612770 1 L 1 L
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15612770 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 2563901L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol dimethyl ether
Namnnotering Spectrophotometric Grade, ≥99%
CAS 111-96-6
CAS Max % 100.0000%
Smältpunkt -64°C (literature)
Densitet 0.943 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 162°C
Flampunkt 57°C
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H14O3
Linjär formel C2H5OCH2CH2OH
MDL-nummer MFCD00002869
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN3271
Beilstein 1736101
Synonym diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
InChI-nyckel SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
LEDER COCCOCCOC
IUPAC-namn 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Molekylvikt (g/mol) 134.175
PubChem CID 8150
Ångdensitet 4.6 (vs air)
ChEBI CHEBI:46784
Formel vikt 134.17
Procent renhet >99%
Kvalitet Sprectrophotometric