Läs mer
Dietylenglykoldimetyleter, 99%, stab. med 100 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11465403
Change view
Kvantitet:
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465403 500 mL 500ml
11475403 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11465403 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13397.AP
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 111-96-6 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Dietylenglykoldimetyleter används som lösningsmedel i organiska reaktioner på grund av dess stabilitet mot högre pH och dess höga kokpunkt. Det är särskilt involverat i reaktioner som använder organometalliska reagens såsom Grignard-reaktioner och metallhydridreduktioner. Det är också ett lösningsmedel för hydroboreringsreaktioner med diboran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietylenglykoldimetyleter används som lösningsmedel i organiska reaktioner på grund av dess stabilitet mot högre pH och dess höga kokpunkt. Det är särskilt involverat i reaktioner som använder organometalliska reagens såsom Grignard-reaktioner och metallhydridreduktioner. Det är också ett lösningsmedel för hydroboreringsreaktioner med diboran.
Löslighet
Blandbar med vatten, etanol, aceton, ättiksyra, glycerin, pyridin och aldehyder. Något blandbar med eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 111-96-6
Molekylformel C6H14O3
MDL-nummer MFCD00008503
InChI-nyckel SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonym diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
PubChem CID 8150
ChEBI CHEBI:46784
IUPAC-namn 1-metoxi-2-(2-metoxietoxi)etan
LEDER COCCOCCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene glycol dimethyl ether
Namnnotering stabilized with 100ppm BHT
Smältpunkt -64°C
Densitet 0.944
Kokpunkt 161°C to 162°C
Flampunkt 51°C (124°F)
Odör Ether-like
Linjär formel (CH3OCH2CH2)2O
Brytningsindex 1.408
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3271
Beilstein 1736101
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,3165
Löslighetsinformation Miscible with water,ethanol,acetone,acetic acid,glycerine,pyridine and aldehydes. Slightly miscible with ether.
Molekylvikt (g/mol) 134.175
Formel vikt 134.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethylene glycol dimethyl ether
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
  • EUH019-Kan bilda explosiva peroxider.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethylene glycol dimethyl ether
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.