Läs mer
Diethylene Glycol Dimethyl Ether(Diglyme), TRC
Produktkod. 30371735
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30371735 10 g
1 options
Produktkod. 30371735 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44630010G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(2-methoxyethyl)ether (Diethylene glycol dimethyl ether)
CAS 111-96-6
Molekylformel C6 H14 O3
Kvantitet 10 g
Synonym Ether, bis(2-methoxyethyl) (6CI,8CI), 1,1'-Oxybis[2-methoxyethane], (2-Methoxyethyl) ether, 1,5-Dimethoxy-3-oxapentane, 1-(2-Methoxyethoxy)-2-methoxyethane, 2,5,8-Trioxanonane, 2-(2-Methoxyethoxy)-1-methoxyethane, Ansul Ether 141, B 0498, Bis(2-methoxyethyl) ether, DMDG, Di(2-methoxyethyl) ether, Diethylene glycol dimethyl ether, Diglyme, Dimethyl carbitol, Dimethyl digol, Ethanol, 2,2'-oxybis-, dimethyl ether, Glyme 2, Glyme 3, Hisolve MDM, Methyl diglyme, NSC 59726, Poly-Solv
InChI formel InChI=1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
LEDER COCCOCCOC
IUPAC-namn 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Molekylvikt (g/mol) 134.17
Formel vikt 134.0943