Läs mer
Diethylene Glycol Dimethyl Ether, puriss. p.a., ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Produktkod. 15633700
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15633700 1 L Glass bottle 1 L
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15633700 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 322101L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Puriss. p.a.,≥99.5% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethylene Glycol Dimethyl Ether
CAS 111-96-6
Densitet 0.939g/mL at 25°C, 0.944g/mL at 20°C
Flampunkt 57°C (134.6°F)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H14O3
Linjär formel (CH3OCH2CH2)2O
MDL-nummer MFCD00008503
Kvantitet 1 L
UN-nummer UN3271
Beilstein 1736101
Synonym diglyme, bis 2-methoxyethyl ether, 2-methoxyethyl ether, 1-methoxy-2-2-methoxyethoxy ethane, diethylene glycol dimethyl ether, poly-solv, di 2-methoxyethyl ether, dimethyl carbitol, 2,5,8-trioxanonane
InChI-nyckel SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
LEDER COCCOCCOC
IUPAC-namn 1-methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Molekylvikt (g/mol) 134.175
PubChem CID 8150
Ångdensitet 4.6 (vs air)
ChEBI CHEBI:46784
Formel vikt 134.17g/mol
Procent renhet ≥99.5% (GC)
Kvalitet puriss. p.a.
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.